2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 1650 NOK
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07787570
CAS-nummer: 79427-88-6