4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA 7475 NOK
APOSPC5798-1G APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₆F₅NOS
MW: 235,175 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12026459
CAS-nummer: 1159512-48-7