5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 700 NOK
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520696
CAS-nummer: 105827-74-5