3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 1625 NOK
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094334
CAS-nummer: 519059-03-1