4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC6226-1G
PC6226-250MG
PC6226-5G
APOSPC6226-1GEA
6850
NOK
APOSPC6226-1G
APOSPC6226-250MG
APOSPC6226-5G
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₅FO₂ MW: 152,123 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD12026471 CAS-nummer: 911826-36-3 |