2,3-Difluorostyrene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Difluoro-3-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-3-vinylbenzene
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 1200 NOK
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
MW: 140,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12827910
CAS-nummer: 1080636-91-4
FN: 1993
ADR: 3,II