3,4-Difluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-4-vinylbenzene
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 465 NOK
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
MW: 140,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09038471
CAS-nummer: 405-03-8
FN: 1993
ADR: 3,III