3,5-Difluorostyrene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Difluoro-5-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-5-vinylbenzene
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 1375 NOK
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
MW: 140,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08461660
CAS-nummer: 182132-57-6
FN: 1993
ADR: 3,III