2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 12850 NOK
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂O
MW: 249,052 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14581695
CAS-nummer: 1221684-44-1
FN: 1759
ADR: 8,III