2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 5400 NOK
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BF₅O₂
MW: 225,908 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14892600
CAS-nummer: 2096332-61-3