3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Borono-6-fluorophenol
PC7043-500MG PC7043-1G PC7043-5G
APOSPC7043-500MGEA 860 NOK
APOSPC7043-500MG APOSPC7043-1G APOSPC7043-5G
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
MW: 155,919 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781238
CAS-nummer: 259209-24-0