2-Bromo-4-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 1625 NOK
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14892603
CAS-nummer: 1221684-51-0