4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 2175 NOK
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Formel: C₁₄H₉F₅O₂
MW: 304,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09749654
CAS-nummer: 471469-89-3