Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7165-1G PC7165-250MG
APOSPC7165-1GEA 7775 NOK
APOSPC7165-1G APOSPC7165-250MG
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
Formel: C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃
MW: 2721,505 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07784334
CAS-nummer: 186043-67-4