1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Tridecafluoroundecyl acrylate
PC7254-1G PC7254-5G
APOSPC7254-1GEA 1700 NOK
APOSPC7254-1G APOSPC7254-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate
Formel: C₁₄H₁₃F₁₃O₂
MW: 460,231 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09749660
CAS-nummer: 1000339-61-6