2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 9725 NOK
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Smeltepunkt: 123…128 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00797602
CAS-nummer: 31077-88-0