4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, (4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Borono-5-bromo-3-fluoroanisole
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 840 NOK
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₃
MW: 248,842 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475882
CAS-nummer: 957035-32-4