2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC7675-1G PC7675-250MG
APOSPC7675-1GEA 11850 NOK
APOSPC7675-1G APOSPC7675-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₄BrF₅O
MW: 303,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12547947
CAS-nummer: 1211707-65-1
FN: 3265
ADR: 8,III