5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 270 NOK
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143430
CAS-nummer: 201849-18-5