6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-6,6,6-trifluorohexanoic acid, 2-Amino-6,6,6-trifluorocaproic acid
PC7812-1G PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA 6000 NOK
APOSPC7812-1G APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185,144 g/mol
Smeltepunkt: 272…274 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00190647
CAS-nummer: 120200-04-6