6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 4100 NOK
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₆FIN₂
MW: 276,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12756569
CAS-nummer: 1257535-15-1