5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Borono-5-bromo-2-fluorobenzoic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-fluorophenylboronic acid
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 1025 NOK
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrFO₄
MW: 262,826 g/mol
Smeltepunkt: 237…240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800869
CAS-nummer: 957120-63-7