4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8066-1G PC8066-250MG PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA 4125 NOK
APOSPC8066-1G APOSPC8066-250MG APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₆FIN₂
MW: 276,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12756570
CAS-nummer: 1257535-07-1