2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-3-formyl-m-xylene, 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 4275 NOK
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03701054
CAS-nummer: 925441-35-6