4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC8248-1G PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA 7775 NOK
APOSPC8248-1G APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03094469
CAS-nummer: 252004-34-5