2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4-Difluoro-6-hydroxyaniline
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 1975 NOK
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094490
CAS-nummer: 163733-98-0