4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 10250 NOK
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299,108 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094514
CAS-nummer: 2003-11-4
FN: 3261
ADR: 8,III