2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 3350 NOK
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₃
MW: 260,209 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972252
CAS-nummer: 75380-98-2