2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 7900 NOK
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198,166 g/mol
Smeltepunkt: 307…310 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12068249
CAS-nummer: 1157642-22-2