N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC900146-10G PC900146-1G PC900146-5G
APOSPC900146-10GEA 9300 NOK
APOSPC900146-10G APOSPC900146-1G APOSPC900146-5G
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide
Formel: C₁₁H₁₄FNO
MW: 195,233 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22689116
CAS-nummer: 1420800-24-3