b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC900196-1G PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA 7600 NOK
APOSPC900196-1G APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09759236
CAS-nummer: 179811-62-2