5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC900589-1G PC900589-5G
APOSPC900589-1GEA 2875 NOK
APOSPC900589-1G APOSPC900589-5G
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Formel: C₈H₁₀FNO₂
MW: 171,169 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18914536
CAS-nummer: 1305322-91-1