3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC901640-1G PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA 1475 NOK
APOSPC901640-1G APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203,954 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08706260
CAS-nummer: 864759-67-1