4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC901654-10G PC901654-1G PC901654-5G
APOSPC901654-10GEA 10625 NOK
APOSPC901654-10G APOSPC901654-1G APOSPC901654-5G
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115631
CAS-nummer: 28987-46-4