4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC901674-100G PC901674-25G PC901674-5G
APOSPC901674-100GEA 7775 NOK
APOSPC901674-100G APOSPC901674-25G APOSPC901674-5G
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19237155
CAS-nummer: 28987-45-3