1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC902002-1G PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA 1800 NOK
APOSPC902002-1G APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₃F₂N
MW: 197,224 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20441851
CAS-nummer: 1345471-75-1