1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC902100-1G PC902100-25G PC902100-5G
APOSPC902100-1GEA 2425 NOK
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G APOSPC902100-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09991529
CAS-nummer: 128225-66-1