N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Acetamido-4-fluorotoluene
PC902344-25G
APOSPC902344-25GEA 1725 NOK
APOSPC902344-25G
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045064
CAS-nummer: 366-49-4