2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,6-Difluoropyrimidin-2-amine
PC902684-1G PC902684-5G
APOSPC902684-1GEA 1300 NOK
APOSPC902684-1G APOSPC902684-5G
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine
Formel: C₄H₃F₂N₃
MW: 131,084 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00233527
CAS-nummer: 675-11-6