3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC903364-10G PC903364-1G PC903364-5G
APOSPC903364-10GEA 8050 NOK
APOSPC903364-10G APOSPC903364-1G APOSPC903364-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253,261 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28143924
CAS-nummer: 2377608-61-0