2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 360 NOK
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,909 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18089317
CAS-nummer: 172377-05-8