2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC903803-1G PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA 1900 NOK
APOSPC903803-1G APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11977651
CAS-nummer: 40247-48-1