(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC903907-250MG
APOSPC903907-250MGEA 1275 NOK
APOSPC903907-250MG
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₅ClFNO
MW: 161.561 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16607027
CAS-nummer: 214055-12-6