1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC903913-1G PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA 1625 NOK
APOSPC903913-1G APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11707230
CAS-nummer: 497833-04-2