(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-4,4-DiF-Pro-OH·HCl
PC903976-100MG PC903976-250MG
APOSPC903976-100MGEA 610 NOK
APOSPC903976-100MG APOSPC903976-250MG
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₇F₂NO₂·ClH
MW: 187,572 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22199978
CAS-nummer: 1588480-37-8