5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC904015-1G PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA 1250 NOK
APOSPC904015-1G APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,111 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12827694
CAS-nummer: 179732-64-0