2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 915 NOK
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HBr₂FN₂
MW: 255,871 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21647860
CAS-nummer: 1372096-33-7