6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 5825 NOK
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21365092
CAS-nummer: 1026962-68-4