2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 1875 NOK
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,112 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09907858
CAS-nummer: 149489-14-5