2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC904926-1G PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA 3425 NOK
APOSPC904926-1G APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11895893
CAS-nummer: 455267-56-8